Läs mer
(+/-)-3-amino-1,2-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435307
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435307 25 g 25g
11445307 100 g 100g
11455307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22672.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
3-Amino-1,2-propandiol används vid framställningen av iohexol, som är ett X-CT nonjoniskt kontrastmedium. Det fungerar som ett utgångsmaterial vid tillverkning av specialmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Amino-1,2-propandiol används vid framställning av iohexol, som är ett X-CT nonjoniskt kontrastmedel. Det fungerar som ett utgångsmaterial vid tillverkning av specialmaterial.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-30-8
Molekylformel C3H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 91.11
MDL-nummer MFCD00008140
InChI-nyckel KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC-namn 3-aminopropan-1,2-diol
LEDER C(C(CO)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Densitet 1.186
Kokpunkt 264°C to 266°C (739 mmHg)
Flampunkt 186°C (366°F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1719121
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 91.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.