missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 616-30-8 |
| Densitet | 1.18 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | NH2CH2CH(OH)CH2OH |
| MDL-nummer | MFCD00008140 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol, 3-Amino-1,2-propanediol |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.11 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?