Läs mer
3-amino-1-(4-klorfenyl)-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15424957
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424957 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15424957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32252.MD
 Begränsad artikel
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
CAS 66000-39-3
Smältpunkt 107 °C till 108 °C
Molekylformel C9H8ClN3
MDL-nummer MFCD09027932
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 1-4-chlorophenyl pyrazol-3-amine, 1-p-chlorophenyl-3-amino-pyrazole, 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
InChI-nyckel SHCVEWFQFUKSDP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N2C=CC(=N2)N)Cl
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)pyrazol-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 193.634
PubChem CID 13626945
Formel vikt 193.64
Procent renhet 95%