missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate, TRC

Produktkod. 18081010
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081010 10 mg
17979709 25 mg
18023420 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18081010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60750010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68808-54-8
Molekylformel C13 H13 N3 . C2 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 271.31
Synonym 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, acetate (1:1), 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, monoacetate (9CI), 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole monoacetate, 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate, Trp-P 1 HOAc, Tryptophan p 1 acetate
IUPAC-namn acetic acid;1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-3-amine
LEDER CC(=O)O.Cc1nc(N)c(C)c2[nH]c3ccccc3c12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3.C2H4O2/c1-7-12-11(8(2)15-13(7)14)9-5-3-4-6-10(9)16-12;1-2(3)4/h3-6,16H,1-2H3,(H2,14,15);1H3,(H,3,4)
Formel vikt 271.1321
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.