Läs mer
3-Amino-1,5-pentanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1,5-pentanediol |
| CAS | 1117-23-3 |
| Molekylformel | C5H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c6-5(1-3-7)2-4-8/h5,7-8H,1-4,6H2 |
| LEDER | NC(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 3-aminopentane-1,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vikt | 119.0946 |