Läs mer
3-amino-1-adamantanol,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401209
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401209 5 g 5g
15411209 25 g 25g
15421209 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64137.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Det används i syntesen av inhibitorer med antihyperglykemiska egenskaper. vildagliptin syntetiseras från 3-Amino-1-adamantanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid syntes av inhibitorer med antihyperglykemiska egenskaper. vildagliptin syntetiseras
från 3-Amino-1-adamantanol.
Löslighet Löslig i organiska
lösningsmedel, olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 702-82-9
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD01821204
InChI-nyckel DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
IUPAC-namn 3-aminoadamantan-1-ol
LEDER C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-adamantanol
Smältpunkt 265°C (literature)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2802127
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents,insoluble in water.
Formel vikt 167.25
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.