Läs mer
3-amino-1-adamantanol,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7055531
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15401209
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64137.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Det används i syntesen av inhibitorer med antihyperglykemiska egenskaper. vildagliptin syntetiseras från 3-Amino-1-adamantanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid syntes av inhibitorer med antihyperglykemiska egenskaper. vildagliptin syntetiseras
från 3-Amino-1-adamantanol.
Löslighet Löslig i organiska
lösningsmedel, olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 702-82-9
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD01821204
InChI-nyckel DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
IUPAC-namn 3-aminoadamantan-1-ol
LEDER C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-adamantanol
Smältpunkt 265°C (literature)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2802127
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents,insoluble in water.
Formel vikt 167.25
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.