Läs mer
Alfa Aesar™ (+/-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Produktkod. 15403827
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15403827
Brand: Alfa Aesar™ H28525.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 185057-50-5
Molekylformel C12H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.272
MDL-nummer MFCD03001673
InChI-nyckel FPXJNSKAXZNWMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-n-cbz-pyrrolidine, 1-cbz-3-aminopyrrolidine, 1-cbz-3-amino pyrrolidine, 1-benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-cbz-pyrrolidine, phenylmethyl 3-aminopyrrolidinecarboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, phenylmethyl ester, n-cbz-3-amino-pyrrolidine
PubChem CID 2756614
IUPAC-namn benzyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
LEDER C1CN(CC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Brytningsindex 1.5485
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 220.27