Läs mer
3-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366614
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10366614 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10699213 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07854CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 886851-66-7
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.13
MDL-nummer MFCD00460466
InChI-nyckel UGWUYEXHMDPAMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-amino-1-methyl, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525942
IUPAC-namn 3-amino-l-metylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C=C(C=O)C(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%