Läs mer
3-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10699213
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10699213 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10366614 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10699213 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07854DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 886851-66-7
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.13
MDL-nummer MFCD00460466
InChI-nyckel UGWUYEXHMDPAMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-amino-1-methyl, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525942
IUPAC-namn 3-amino-l-metylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C=C(C=O)C(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%