Läs mer
3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate |
| CAS | 72254-58-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H11 N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3/c1-7-12-8-4-2-3-5-9(8)15-10(12)6-11(13)14-7/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14) |
| LEDER | Cc1nc(N)cc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.24 |
| Visa mer |