Läs mer
3-amino-1-fenyl-2-pyrazolin-5-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499842
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499842 25 g 25g
11409852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499842 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10862.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4149-06-8 | C9H9N3O | 175.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4149-06-8
Molekylformel C9H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00003137
InChI-nyckel LPOVZHYARSAVIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-amino-1-phenyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 5-amino-2,4-dihydro-2-phenyl, 3-amino-1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-pyrazolone, 3-amino-1-phenyl, 5-amino-2-phenyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-amino-2-phenyl, 2,4-dihydro-5-amino-2-phenyl-3h-pyrazol-3-one, acmc-1arey, lpovzhyarsaviz-uhfffaoysa
PubChem CID 77794
IUPAC-namn 5-amino-2-fenyl-4H-pyrazol-3-on
LEDER C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Smältpunkt ∼213°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 153681
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.