Läs mer
3-amino-1-propansulfonsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10774781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10774781 1 g Glasflaska 1g
10085853 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10774781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104430010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3687-18-1
Molekylformel C3H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 139.17
MDL-nummer MFCD00008225
InChI-nyckel SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC-namn 3-aminopropan-1-sulfonsyra
LEDER NCCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-propanesulfonic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >270°C
Färg Blå till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)3SO3H
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9728
Formel vikt 139.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.