Läs mer
3-amino-1-propanol, 99 %
Produktkod. 11496226
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496226 100 g 100g
11406236 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11496226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23041.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 156-87-6 | C3H9NO | 75,111 g/mol
3-Amino-1-propanol används vid framställning av anjoniska emulgeringsmedel, nonjoniska polyetenemulsioner. Dess salter som hydroklorid, nitrat, sulfat, fosfat används för balanserad härdning med utvalda textilhartser. Det används som utgångsmaterial vid framställning av betalaktamantibiotika, fuktighetsbevarande medel för livsmedel och kosmetika. Den fungerar som en korrosionsinhibitor och kan användas vid vattenbehandling, metallbehandling och absorption av koldioxidgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Amino-1-propanol används vid framställning av anjoniska emulgeringsmedel, nonjoniska polyetenemulsioner. Dess salter som hydroklorid, nitrat, sulfat, fosfat används för balanserad härdning med utvalda textilhartser. Det används som utgångsmaterial vid framställning av betalaktamantibiotika, fuktighetsbevarande medel för livsmedel och kosmetika. Den fungerar som en korrosionsinhibitor och kan användas vid vattenbehandling, metallbehandling och absorption av koldioxidgas.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, aceton och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-87-6
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.111
MDL-nummer MFCD00008223
InChI-nyckel WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
PubChem CID 9086
IUPAC-namn 3-aminopropan-1-ol
LEDER C(CN)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-propanol
Smältpunkt 11 °C
Densitet 0.983
Kokpunkt 184 °C till 187 °C
Flampunkt 101 °C (96 °C)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 741855
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, aceton och kloroform.
Formel vikt 75.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.