missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-1-propanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1-propanol-d4 |
| CAS | 173547-44-9 |
| Molekylformel | C3H5D4NO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,3-Propanolamine-d4, 1-Amino-3-hydroxypropane-d4, 3-Propanolamine-d4, β-Alaninol-d4, 3-Hydroxy-1-propylamine-d4, Propanolamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | OCC([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?