missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-1-propanol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1-propanol-d6 |
| CAS | 59720-07-9 |
| Molekylformel | C3 D6 H3 N O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3-d6-ol, 3-amino- (9CI), 1-Hydroxy-3-aminopropane-1,1,2,2,3,3-d6, 3-Amino-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d6, 3-Aminopropanol-d6, 3-Aminopropanol-D6, 3-Aminopropyl-d6 alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.1466 |
| Formel vikt | 81.1061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?