Läs mer
3-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 11.5°C to 12.4°C |
| Densitet | 0.99 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 187°C to 190°C |
| MDL-nummer | MFCD00008223 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 3-Amino-1-propanol, 3-Amino-1-propanol |