missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1-propanol |
| CAS | 156-87-6 |
| Kokområde | 187°C to 190°C |
| Densitet | 0.99 g/cm³ at 20°C |
| Flampunkt | 100°C (Pensky-Martens closed cup) |
| Smältområde | 11.5°C to 12.4°C |
| Kvantitet | 25 kg |
| Synonym | 3-Amino-1-propanol, 3-Amino-1-propanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.11 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?