Läs mer
3-amino-1-propanol, TRC
Produktkod. 30007541
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007541 10 g
17992605 1 g
17930905 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62813010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-87-6
Molekylformel C3 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 75.11
Synonym 3-Amino-1-propanol, 1,3-Propanolamine, 1-Amino-3-hydroxypropane, 1-Amino-3-propanol, 3-Aminopropanol, 3-Aminopropyl alcohol, 3-Hydroxy-1-aminopropane, 3-Hydroxy-1-propylamine, 3-Hydroxypropan-1-amine, 3-Hydroxypropylamine, 3-Propanolamine, N-(3-Hydroxypropyl)amine, NSC 7766, Propanolamine, β-Alaninol, γ-Aminopropanol, γ-Hydroxy-1-propylamine
IUPAC-namn 3-aminopropan-1-ol
LEDER NCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-propanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Formel vikt 75.0684
Procent renhet >95%