Läs mer
3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-karboxylsyrahydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10370784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10370784 100 g Glasflaska 100g
10411471 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10370784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249301000
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1266615-63-7 , 3641-13-2
Molekylformel C3H4N4O2
Molekylvikt (g/mol) 128.09
MDL-nummer MFCD00010620 MFCD00179325 MFCD00225624
InChI-nyckel MVRGLMCHDCMPKD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3-amino-lH-1,2,4-triazol-5-karboxylsyra
LEDER NC1=NNC(=N1)C(O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt 178,0 °C till 183,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning Max 2%.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Synonym 5-Amino-2H-1, 2, 4-triazole-3-carboxylic acid hydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: olösliga i dil. syra – löslig i AQ. alkalier
Formel vikt 128.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.