Läs mer
3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-karboxylsyrahydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10411471 25 g Glasflaska 25g
10370784 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249300250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1266615-63-7 , 3641-13-2
Molekylformel C3H4N4O2
Molekylvikt (g/mol) 128.09
MDL-nummer MFCD00010620 MFCD00179325 MFCD00225624
InChI-nyckel MVRGLMCHDCMPKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77200
IUPAC-namn 3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-karboxylsyra
LEDER NC1=NNC(=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt 178 °C till 183 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning Max 2%.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, s-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino, 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-2h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid, 1h-1,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino
Formel vikt 128.09
Procent renhet ≥97,5 % (på torrt ämne)
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.