Läs mer
3-amino-1H-1,2,4-triazol, 96 %
Produktkod. 11422667
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422667 50 g 50g
11432667 250 g 250g
11412667 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14871.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
3-Amino-1,2,4-triazol är en hämmare av mitokondrie- och kloroplastfunktion. Kommersiell kvalitet 3-amino-1,2,4-triazol (som vanligtvis innehåller katalas anti-inhiberande föroreningar) används som ett bomullsavlövande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Amino-1,2,4-triazol är en hämmare av mitokondriell och kloroplastfunktion. Kommersiell kvalitet 3-amino-1,2,4-triazol (som vanligtvis innehåller katalas anti-inhiberande föroreningar) används som ett bomullsavlövande medel.
Löslighet
Det är lösligt i vatten, metanol, etanol och kloroform, och svårlösligt i etylacetat. Det är olösligt i eter och aceton.
Anmärkningar Förvaras
i torkning vid -20 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, koppar, järn och järnsalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-82-5
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00005230,MFCD00053362
InChI-nyckel KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC-namn IH-1,2,4-triazol-5-amin
LEDER NC1=NC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1, 2, 4-triazole
Smältpunkt 147°C to 153°C
Densitet 1.138
Analysprocentintervall 96%
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 107687
Merck Index 14,489
Löslighetsinformation It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone.
Formel vikt 84.08
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-1,2,4-triazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Amitrole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.