Läs mer
3-amino-1H-1,2,4-triazol, 96 %
Beskrivning
3-Amino-1,2,4-triazol är en hämmare av mitokondrie- och kloroplastfunktion. Kommersiell kvalitet 3-amino-1,2,4-triazol (som vanligtvis innehåller katalas anti-inhiberande föroreningar) används som ett bomullsavlövande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Amino-1,2,4-triazol är en hämmare av mitokondriell och kloroplastfunktion. Kommersiell kvalitet 3-amino-1,2,4-triazol (som vanligtvis innehåller katalas anti-inhiberande föroreningar) används som ett bomullsavlövande medel.
Löslighet
Det är lösligt i vatten, metanol, etanol och kloroform, och svårlösligt i etylacetat. Det är olösligt i eter och aceton.
Anmärkningar Förvaras
i torkning vid -20 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, koppar, järn och järnsalter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1, 2, 4-triazole |
| Smältpunkt | 147 °C till 153 °C |
| Densitet | 1.138 |
| Analysprocentintervall | 96% |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 107687 |
| Merck Index | 14,489 |
| Löslighetsinformation | Det är lösligt i vatten, metanol, etanol och kloroform, och sparsamt lösligt i etylacetat. Det är olösligt i eter och aceton. |
| Formel vikt | 84.08 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Amino-1,2,4-triazole
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Amitrole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.