Läs mer
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856520
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856520 100 g 100g
15819950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15856520 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8144950100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-82-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Specifikationer
Smältpunkt 149°C to 152°C
Densitet 1.138 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005230
Kvantitet 100 g
Synonym 3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole