Läs mer
3-Amino-1H-indazole, 95%
Produktkod. 10802451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10802451 1 g Glass bottle 1g
10565680 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10802451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-05-5
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00182045
InChI-nyckel YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
PubChem CID 13399
IUPAC-namn 1H-indazol-3-amine
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 156°C to 158°C
Färg Colorless or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.