Läs mer
3-amino-1H-indazol, 97 %
Produktkod. 15446247
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446247 10 g 10g
15436247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33435.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-05-5
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD00182045
InChI-nyckel YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
PubChem CID 13399
IUPAC-namn lH-indazol-3-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1H-indazole
Smältpunkt 150 °C till 152 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.