Learn More
3-amino-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420188
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11420188 5 g 5g
11430188 0.25 g 0.25g
11410188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11420188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23751.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 41680-34-6 | Molekylformel: C4H5N3O2 | Molekylvikt: 127,103 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41680-34-6
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.103
MDL-nummer MFCD00005239
InChI-nyckel KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino-4-carboxypyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-4-pyrazole carboxylic acid, 5-aminopyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 96774
IUPAC-namn 5-amino-lH-pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=NNC(=C1C(=O)O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∼125 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.