Läs mer
3-Amino-1H-pyrazol, 97+%
Produktkod. 11461768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461768 25 g 25g
11447127 1 g 1g
11451768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14458.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83,094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1820-80-0
Molekylformel C3H5N3
Molekylvikt (g/mol) 83.094
MDL-nummer MFCD00005236
InChI-nyckel JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
IUPAC-namn lH-pyrazol-5-amin
LEDER C1=C(NN=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1H-pyrazole
Smältpunkt 34 °C till 39 °C
Kokpunkt 218 °C (122 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1618
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Formel vikt 83.09
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.