Läs mer
3-Amino-2,2,5,5-tetrametyl-1-pyrrolidinyloxy, 99 %
Produktkod. 10229550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10229550 500 mg Glasflaska 500mg
10156803 2 g Glasflaska 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10229550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401105000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34272-83-8 | C8H17N2O | 157,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34272-83-8
Molekylformel C8H17N2O
Molekylvikt (g/mol) 157.24
MDL-nummer MFCD00046088
InChI-nyckel USGBLEMQARVRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3s-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-aminium
PubChem CID 558590
IUPAC-namn 1-hydroxi-2,2,5,5-tetrametylpyrrolidin-3-amin
LEDER CC1(CC(C(N1O)(C)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45,0 °C
Färg Orange
Kokpunkt 75,0 °C till 80,0 °C (1,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 157.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Hygroskopiska kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.