Läs mer
3-amino-2,2-dimetyl-1-propanol, 95 %
Produktkod. 11398425
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398425 1 g 1g
11308435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10429.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 26734-09-8 | C5H13NO | 103,165 g/mol
Reatant i syntesen av cykliska karbamater, kryptofycinanaloger. Neopentanolamin med ammoniak och väte ger neopentyldiamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Reatant i syntesen av cykliska karbamater, kryptofycinanaloger. Neopentanolamin med ammoniak och väte ger neopentyldiamin.
Löslighet Löslig
i diklormetan, kloroforn, eter och
metanol
Noter
Hygroskopisk, Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26734-09-8
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.165
MDL-nummer MFCD00059847
InChI-nyckel FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
PubChem CID 117326
IUPAC-namn 3-amino-2,2-dimetylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(CN)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Smältpunkt ∼70 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1731900
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i diklormetan, klorforn, eter och metanol
Formel vikt 103.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.