missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 324763-51-1 |
| Molekylformel | C5H12N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-2,2-dimethyl-propanamide, 3-Amino-2,2-dimethylpropionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H2,7,8) |
| LEDER | CC(C)(CN)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 3-amino-2,2-dimethylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?