Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3'-amino-2',3'-dideoxiinosin, 98 %
Produktkod. 15456569
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456569 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15456569 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64758.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1222689-74-8 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
CAS 1222689-74-8
Färg Vitt till gult
Molekylformel C10H13N5O3
MDL-nummer MFCD10566669
Kvantitet 1 g
Synonym 3'-amino-2',3'-dideoyinosine, 9-2r,4r,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 50 mg/ml
InChI-nyckel CHWLAIBBKPETPZ-YUZWJPFSNA-N
LEDER N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
IUPAC-namn 9-[(2R,4R,5S)-4-amino-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 251.25
PubChem CID 71744249
Formel vikt 251.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.