Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3'-amino-2',3'-dideoxitymidin, 99 %
Produktkod. 15406339
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406339 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15406339 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64342.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 52450-18-7 | C10H15N3O4 | 241.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine
CAS 52450-18-7
Färg Vitt till gult
Molekylformel C10H15N3O4
MDL-nummer MFCD00038057
Kvantitet 1 g
Synonym 3'-amino-3'-deoxythymidine, 3'-amino-2',3'-dideoxythymidine, unii-7w21m0c25b, 3'-deoxy-3'-aminothymidine, 3'-amino-3'-deoxy-d-thymidine, thymidine, 3'-amino-3'-deoxy, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
InChI-nyckel ADVCGXWUUOVPPB-XLPZGREQSA-N
LEDER CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 241.25
PubChem CID 108074
Formel vikt 241.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.