Läs mer
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoesyra, 99 % (torrvikt), vatten <4 %
Produktkod. 11431017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431017 5 g 5g
11441017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23405.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3119-15-1 | C7H3I3NNaO2 | 536,81 g/mol
3-amino-2,4,6-trijodbensoesyra används för att framställa polymera hydrogelbaserade partiklar som används vid vaskulär embolisering. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Amino-2,4,6-trijodbensoesyra används för att framställa polymera hydrogelbaserade partiklar som används vid vaskulär embolisering. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Skydda från exponering för ljus. Förvara i mörker. Inkompatibel med ljus och oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3119-15-1
Molekylformel C7H3I3NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 536.81
MDL-nummer MFCD00007681
InChI-nyckel CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
PubChem CID 18387
IUPAC-namn 3-amino-2,4,6-trijodbensoesyra
LEDER [Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Smältpunkt ∼196°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. upp till 1 mol vatten
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 514.83
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.