Läs mer
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol™
Description
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| CAS | 3119-15-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H4 I3 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13) |
| LEDER | Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC-namn | 3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Show More |