Läs mer
3-amino-2,4,6-triiodobensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30458502
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458502 4 x 25 mg
30052676 100 mg
30049184 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458502 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3337.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-amino-2,4,6-triiodobensoesyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Analyt- eller komponentnamn 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 I3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC-namn 3-amino-2,4,6-triiodobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 514.83
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 514,7376 g/mol