Läs mer
3-amino-2,4-xylenol, TRC
Produktkod. 30331854
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30331854 100 mg
1 options
Produktkod. 30331854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA632430100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2,4-xylenol
CAS 100445-96-3
Molekylformel C8 H11 N O
Kvantitet 100 mg
Synonym Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1ccc(O)c(C)c1N
IUPAC-namn 3-amino-2,4-dimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841