Läs mer
3-amino-2,5-diklorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30310635
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30310635 5 g
1 options
Produktkod. 30310635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6052735G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramben
CAS 133-90-4
Molekylformel C7 H5 Cl2 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Amino-2,5-dichlorobenzoic acid, 2,5-Dichloro-3-aminobenzoic acid, Ambiben, Amiben, Amibin, Amoben, Chloramben, Vegiben
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC-namn 3-amino-2,5-diklorobenzoisk syra
Molekylvikt (g/mol) 206.03
Formel vikt 204.9697