missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-amino-2,5-diklorobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloramben |
| CAS | 133-90-4 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Amino-2,5-dichlorobenzoic acid, 2,5-Dichloro-3-aminobenzoic acid, Ambiben, Amiben, Amibin, Amoben, Chloramben, Vegiben |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC-namn | 3-amino-2,5-diklorobenzoisk syra |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.03 |
| Formel vikt | 204.9697 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?