Läs mer
3-Amino-2,6-diethylbenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2,6-diethylbenzonitrile |
| CAS | 1799421-06-9 |
| Molekylformel | C11 H14 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2/c1-3-8-5-6-11(13)9(4-2)10(8)7-12/h5-6H,3-4,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccc(N)c(CC)c1C#N |
| IUPAC-namn | 3-amino-2,6-diethylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.242 |
| Formel vikt | 174.116 |