Läs mer
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 98%
Produktkod. 15481439
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481439 5 g 5g
15491439 250 mg 250mg
15471439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64301.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126325-53-9 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126325-53-9
Molekylformel C6H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD16606103
InChI-nyckel ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine
PubChem CID 14418044
IUPAC-namn 4-brom-2-metylpyridin-3-amin
LEDER CC1=NC=CC(Br)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4243986
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.