Läs mer
3-amino-2-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359825 25 g 25g
11339825 1 g 1g
11349825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19839.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 39856-58-1 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Används i en palladiumkatalyserad syntes av indolsystem som innehåller sammansmälta heterocykler med medelstor och stor ring. pyrrolderivat har framställts med användning av 3-amino-2-brompyridin. Används i PC-kopplingsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används i en palladiumkatalyserad syntes av indolsystem som innehåller sammansmälta heterocykler med medelstor och stor ring. pyrrolderivat har framställts med användning av 3-amino-2-brompyridin. Används i PC-kopplingsreaktion.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39856-58-1
Molekylformel C5H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 173.013
MDL-nummer MFCD00234064
InChI-nyckel HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-3-aminopyridine, 2-bromo-pyridineamine, 3-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-3-pyridinamine, 2-bromo-3-pyridylamine, 2-bromopyridine-3-amine, 3-amino-2-bromo-pyridine, 2-bromo-3-pyridineamine, 2-bromo-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 642816
IUPAC-namn 2-brompyridin-3-amin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-bromopyridine
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 109830
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.