Läs mer
3-Amino-2-bromopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10512432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10512432 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10512432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360600010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-bromopyridine
CAS 39856-58-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74.0°C to 79.0°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H5BrN2
MDL-nummer MFCD00234064
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-3-aminopyridine, 2-bromo-pyridineamine, 3-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-3-pyridinamine, 2-bromo-3-pyridylamine, 2-bromopyridine-3-amine, 3-amino-2-bromo-pyridine, 2-bromo-3-pyridineamine, 2-bromo-pyridin-3-ylamine
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-nyckel HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)N
IUPAC-namn 2-bromopyridin-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 173.01
PubChem CID 642816
Formel vikt 173.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-2-bromopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.