missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, Mikromol™
Beskrivning
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| CAS | 133627-45-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 Cl N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c1-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccnc(Cl)c1N |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-methylpyridin-3-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?