Läs mer
3-amino-2-klor-4-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495807
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495807 1 g 1g
15458275 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33026.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166770-70-3
Molekylformel C6H4ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 196.557
MDL-nummer MFCD09863900
InChI-nyckel KFMUXCNJJIWKRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 19851909
IUPAC-namn 2-klor-4-(trifluormetyl)pyridin-3-amin
LEDER C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 196.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.