Läs mer
3-amino-2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422379
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422379 5 g 5g
15429276 250 mg 250mg
15412379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64945.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72587-18-9 | C6H4ClF3N2 | 196.557 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.’
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72587-18-9
Molekylformel C6H4ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 196.557
MDL-nummer MFCD07375383
InChI-nyckel HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-amino-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 12919757
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-3-amin
LEDER C1=C(C=NC(=C1N)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 5 g
Beilstein 19757170
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 196.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.