Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine |
| Smältpunkt | 64°C to 72°C |
| Färg | White to Yellow |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 114030 |
| Formel vikt | 142.59 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Solid |