Läs mer
3-Amino-2-chloro-propenal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-chloro-propenal |
| CAS | 221615-73-2 |
| Molekylformel | C3H4ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (Z)-3-Amino-2-chloroacrylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-3(1-5)2-6/h1-2H,5H2/b3-1- |
| LEDER | O=C/C(Cl)=C/N |
| IUPAC-namn | (Z)-3-amino-2-chloroprop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.52 |
| Formel vikt | 104.9981 |