Läs mer
3-Amino-2-chloropyridine, 98+%
Produktkod. 11472508
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472508 10 g 10g
11482508 50 g 50g
11492508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15830.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6298-19-7 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Det är en mellanprodukt av medicin och jordbrukskemikalier. Det är involverat i Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner av heteroarylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en mellanprodukt av medicin och jordbrukskemikalier. Det är involverat i Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner av heteroarylföreningar.
Löslighet
Löslig i metanol och vatten. (30 g/L).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6298-19-7
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00006238
InChI-nyckel MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
PubChem CID 80528
IUPAC-namn 2-klorpyridin-3-amin
LEDER NC1=CC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-chloropyridine
Smältpunkt 76°C to 80°C
Kokpunkt 130°C to 134°C (22 mmHg)
Flampunkt 185°C (365°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 10 g
Beilstein 109814
Löslighetsinformation Soluble in methanol and water. (30g/L).
Formel vikt 128.56
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.