Läs mer
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15284684 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15284684 5 g Glass bottle 5g
15294684 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284684 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219310050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5220-49-5
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD00013783
InChI-nyckel ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
IUPAC-namn 3-aminocyclohex-2-en-1-one
LEDER NC1=CC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Smältpunkt 133.0°C to 135.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 111.14
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.